Kaliumbromid, Premium FTIR-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
47111.KD 47111.KM 47111.KN 47111.KQ
47111.KDEA 208 EUR
47111.KD 47111.KM 47111.KN 47111.KQ
Kaliumbromid, Premium FTIR-Qualität
Kaliumbromid
CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: BrK Formula Weight: 119.01 Physical Form: Powder in 0.5g Packets Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° MDL No.: MFCD00011358
Formel: KBr
Siedepunkt: 1435 °C
Schmelzpunkt: 730 °C
Dichte: 2,75
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 14,7618