Maraviroc 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: UK427857, MVC, 4,4-Difluoro-N-((S)-3-((1R,3R,5S)-3-(3-isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)-1-phenylpropyl)cyclohexane-1-carboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]-cyclohexanecarboxamide
471172500
471172500.EA 404 EUR
471172500.
Maraviroc 97%
Maraviroc
Formel: C₂₉H₄₁F₂N₅O
Molecular Weight: 513,67 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD13188530
CAS-Nummer: 376348-65-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %