Resiquimod 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-a,a-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, 1-(4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-alpha,alpha-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R-848
471212500
471212500.EA
187
EUR
471212500.
Resiquimod 98%
Resiquimod
Formel:
C₁₇H₂₂N₄O₂ Molecular Weight: 314,389 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00937759 CAS-Nummer: 144875-48-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow to beige crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 190°C to 195°C |
Water | ≤2 % |