Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) aqueous solution zA
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
47124.K2
47124.K2EA 46.4 EUR
47124.K2
Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) aqueous solution zA
Sodium hydroxide
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: UN1824 MDL No.: MFCD00003548
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627