Paeoniflorin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
((2S,2aR,2a1S,3aR,4R,5aR)-4-Hydroxy-2-methyl-2a-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexahydro-2H-1,5-dioxa-2,4-methanocyclobuta[cd]pentalen-2a1-yl)methyl benzoate
471331000
471331000.EA
82.2
EUR
471331000.
Paeoniflorin 95%
Paeoniflorin
Formel:
C₂₃H₂₈O₁₁ Molecular Weight: 480,47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00869331 CAS-Nummer: 23180-57-6 EINECS: 245-476-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |