Wogonin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone
471341000
471341000.EA 145 EUR
471341000.
Wogonin 98%
Wogonin
Formel: C₁₆H₁₂O₅
Molecular Weight: 284,3 g/mol
Siedepunkt: 518,8°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017736
CAS-Nummer: 632-85-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 209°C
Loss on drying ≤3 %