Vitexin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Glucopyranosylapigenin, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one
471351000
471351000.EA
274
EUR
471351000.
Vitexin 97%
Vitexin
Formel:
C₂₁H₂₀O₁₀ Molecular Weight: 432.4 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00017456 CAS-Nummer: 3681-93-4 EINECS: 222-963-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96 % |