Sophoricoside 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Genistein 4'-Glucoside, 5,7-Dihydroxy-3-(4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxyisoflavone
471420010
471420050
471420010.EA
86.2
EUR
471420010.
471420050.
Sophoricoside 98%
Sophoricoside
Formel:
C₂₁H₂₀O₁₀ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075138 CAS-Nummer: 152-95-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤3 % |