Iridium, schwarz ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
47150.ME
47150.04
47150.09
47150.MEEA
408
EUR
47150.ME
47150.04
47150.09
Iridium, schwarz ≥99,95% (Metall-Basis)
Iridium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: S.A. 20-30m2/g
Appearance: Black
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |