Trifluoressigsäure 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: TFA

471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 348 EUR
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Trifluoressigsäure 98%, rein
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72°C (760mmHg)
Dichte: 1,49
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
UN: 2699
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR