Trifluoressigsäure 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFA
471670010
471670025
471670250
471671000
471675000
471670010.EA
348
EUR
471670010.
471670025.
471670250.
471671000.
471675000.
Trifluoressigsäure 98%, rein
Trifluoressigsäure
Formel:
C₂HF₃O₂ Siedepunkt: 72°C (760mmHg) Dichte: 1,49 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 EINECS: 200-989-3 UN: 2699 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | colorless to light yellow clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Water | ≤0.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...