Tiliroside 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
471721000
471721000.EA 401 EUR
471721000.
Tiliroside 98%
Tiliroside
Formel: C₃₀H₂₆O₁₃
Siedepunkt: 944°C (760mmHg)
Flammpunkt: 311°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017454
CAS-Nummer: 20316-62-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %