Semiquantitativer Standard 1, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
47180.AP
47180.AE
47180.APEA
1200
EUR
47180.AP
47180.AE
Semiquantitativer Standard 1, Specpure®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
Semiquantitativer Standard 1, Specpure® wird als Standard für die Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma und Gleichstromplasma (DCP) zur Analyse von Spurenelementen in biomedizinischen und Umweltproben verwendet.
UN Nr.: UN3093
MDL Nr.: MFCD02091742
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...