Quercetin-3-o-glucopyranoside 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Isoquercitrin, Quercetin-3-O-glucoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Isoquercetin
471801000
471801000.EA
149
EUR
471801000.
Quercetin-3-o-glucopyranoside 97%
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Formel:
C₂₁H₂₀O₁₂ Molecular Weight: 464,376 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017746 CAS-Nummer: 482-35-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | light yellow to amber powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |