1,7-Dimethylxanthin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurin, Paraxanthin, 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-1H-purin-2,6-dion, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 1,7-Dimethyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 1,7-Dimethyl-2,6(1H,3H)-purindion, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
471832500
471832500.EA
238
EUR
471832500.
1,7-Dimethylxanthin 98%
1,7-Dimethylxanthin
Formel:
C₇H₈N₄O₂ Molecular Weight: 180.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005727 CAS-Nummer: 611-59-6 EINECS: 210-271-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 294°C to 299°C |