Nonaethylenglykol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosane-1,26-diol, PEG-9
472010010
472010010.EA
103
EUR
472010010.
Nonaethylenglykol 95%
Nonaethylenglykol
Formel:
C₁₈H₃₈O₁₀ Molecular Weight: 414.49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00698692 CAS-Nummer: 3386-18-3 EINECS: 222-206-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |