Undecaethylene glycol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-Decaoxadotriacontane-1,32-diol, PEG-11, HO-PEG11-OH
472020010
472020010.EA
207
EUR
472020010.
Undecaethylene glycol 95%
Undecaethylene glycol
Formel:
C₂₂H₄₆O₁₂ Molecular Weight: 502,59 g/mol Flammpunkt: 299°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26793839 CAS-Nummer: 6809-70-7 EINECS: 229-884-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)