Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), körnig, rein, ohne Indikator

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

472160010
472160010.EA 81.5 EUR
472160010.
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), körnig, rein, ohne Indikator
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00864

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance white to beige to light grey granules, pellets and/or chunks
Loss on drying ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %
Additional info Without indicator


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR