Bismut ≥99,9999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Länge 145 mm (5.71 in), Ø 10 mm (0.39 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Wismut
47229.KF
47229.KFEA 660 EUR
47229.KF
Bismut ≥99,9999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Länge 145 mm (5.71 in), Ø 10 mm (0.39 in)
Bismut
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈7.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4