1,4,7-Triazacyclononan 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4,7-Triazonane, TACN
472520010
472520010.EA
223
EUR
472520010.
1,4,7-Triazacyclononan 90%
1,4,7-Triazacyclononane
Formel:
C₆H₁₅N₃ Molecular Weight: 129,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012358 CAS-Nummer: 4730-54-5 UN: 3259 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |