Acalabrutinib 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
ACP-196, (S)-4-(8-amino-3-(1-(but-2-ynoyl)pyrrolidin-2-yl)imidazo[1,5-a]pyrazin-1-yl)-N-(pyridin-2-yl)benzamide
472531000
472531000.EA
280
EUR
472531000.
Acalabrutinib 98%
Acalabrutinib
Formel:
C₂₆H₂₃N₇O₂ Molecular Weight: 465,52 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29472294 CAS-Nummer: 1420477-60-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |