Letermovir 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-(8-Fluoro-3-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-2-(4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)-3,4-dihydroquinazolin-4-yl)acetic acid
472721000
472721000.EA
231
EUR
472721000.
Letermovir 98%
Letermovir
Formel:
C₂₉H₂₈F₄N₄O₄ Molecular Weight: 572,55 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22572725 CAS-Nummer: 917389-32-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |