D(+)-Maltose Monohydrat
Lieferant: Merck
Synonyme: Malzzucker
47288
47288.EA 0 EUR
47288.
D(+)-Maltose Monohydrat
D(+)-Maltose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Molecular Weight: 360,32 g/mol
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149343
CAS-Nummer: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15c2a51d69a57f7c8d38e96a9ef9389d290cac06&vid=15c2a51d69a57f7c8d38e96a9ef9389d290cac06&prid=web&clid=SAPDAM