Testmischung für polare Säulen; zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: Merck
Analyten:
2,6-Xylidin, 2,6-Xylenol; Eicosan; Heptadecan; Octadecan; 1-Octanol; 2-Octanon
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.