Temperaturprogramm-Testmischung
Lieferant: Merck
Diese Testmischung basiert auf der umfassenden Mischung, die von Grob entwickelt wurde (Grob, et al., J. Chromatogr. 156 (1978) p. 1)
Analyten:
2,3-Butanediol 530 μg/ml; Decan 280 μg/ml; Dicyclohexylamin 310 μg/ml; 2,6-Xylidin 320 μg/ml; 2,6-Xylenol 320 μg/ml; 2-Ethylhexansäure 380 μg/ml; Methyl decanoat 420 μg/ml; Methyl laurat 410 μg/ml; Methyl undecanoat 420 μg/ml; Nonanal 400 μg/ml; 1-Octanol 360 μg/ml; Undecan 290 μg/ml
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.