Delavirdine mesylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-(2-(4-(3-(Isopropylamino)pyridin-2-yl)piperazine-1-carbonyl)-1H-indol-5-yl)methanesulphonamide methanesulphonate
473101000
473101000.EA
248
EUR
473101000.
Delavirdine mesylate 98%
Delavirdine mesylate
Formel:
C₂₃H₃₂N₆O₆S₂ Molecular Weight: 552,67 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00866948 CAS-Nummer: 147221-93-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |