Rhoifolin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Apigenin-7-O-neohesperidoside, 7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
473170500
473170500.EA 531 EUR
473170500.
Rhoifolin 97%
Rhoifolin
Formel: C₂₇H₃₀O₁₄
Molecular Weight: 578,519 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00016773
CAS-Nummer: 17306-46-6
EINECS: 241-335-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
Optical rotation -90 to -110 (30°C, c=0.25, Methanol)