Alcaftadine 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 11-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepine-3-carbaldehyde, 6,11-Dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-imidazo[2,1-b][3]benzazepine-3-carboxaldehyde
473191000
473191000.EA 388 EUR
473191000.
Alcaftadine 98+%
Alcaftadine
Formel: C₁₉H₂₁N₃O
Molecular Weight: 307,40 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09954106
CAS-Nummer: 147084-10-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light brown powder to crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 172°C to 175°C