MK-4827 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-2-(4-(Piperidin-3-yl)phenyl)-2H-indazole-7-carboxamide, Niraparib
473221000
473221000.EA
273
EUR
473221000.
MK-4827 97%
MK-4827
Formel:
C₁₉H₂₀N₄O Molecular Weight: 320,39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17779309 CAS-Nummer: 1038915-60-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Melting point | 187.0°C to 202.0°C |
Water | ≤1.5 % |