[6]-Gingerol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)decan-3-one, 1-(4ʹ-Hydroxy-3ʹ-methoxyphenyl)-5-hydroxy-3-decanone, 6-Gingerol, (S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, Gingerol
473330500
473330500.EA
235
EUR
473330500.
[6]-Gingerol 97%
[6]-Gingerol
Formel:
C₁₇H₂₆O₄ Molecular Weight: 294,4 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00210507 CAS-Nummer: 23513-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04436 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | colorless or light yellow viscous liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96 % |