Platin nominally 60% auf komplexer Kohlefaser-Unterstützung mit großer Oberfläche

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Platinium

47334.03 47334.06
47334.03EA 248 EUR
47334.03 47334.06
Platin nominally 60% auf komplexer Kohlefaser-Unterstützung mit großer Oberfläche
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR