Idazoxan hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
473371000
473371000.EA
96
EUR
473371000.
Idazoxan hydrochloride 97%
Idazoxan hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O·HCl Molecular Weight: 240,69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069293 CAS-Nummer: 79944-56-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04912 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96 % |