D,L-Anatabine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (R,S)-Anatabine
473380010
473381000
473380010.EA
538
EUR
473380010.
473381000.
D,L-Anatabine 95%
D,L-Anatabine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Molecular Weight: 160.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078278 CAS-Nummer: 2743-90-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | colorless to light yellow to orange liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |
Water | ≤2.5 % |