GSK1120212 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(3-(3-Cyclopropyl-5-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl)phenyl)acetamide, Trametinib, JTP-74057
473411000
473411000.EA 196 EUR
473411000.
GSK1120212 98%
GSK1120212
Formel: C₂₆H₂₃FIN₅O₄
Molecular Weight: 615,4 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17215075
CAS-Nummer: 871700-17-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %