Dibenzyl toluene Gemisch aus Isomeren 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

473440010 473442500
473440010.EA 83.8 EUR
473440010. 473442500.
Dibenzyl toluene Gemisch aus Isomeren 97%
Dibenzyl toluene
Formel: C₂₁H₂₀
MDL: MFCD01761976
CAS-Nummer: 53585-53-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 % (total isomers)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR