α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate

474300050 474300250 474301000
474300050.EA 47.1 EUR
474300050. 474300250. 474301000.
α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz 97%
α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz
Formel: C₅H₅KO₅
Molecular Weight: 184.19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064195
CAS-Nummer: 997-43-3
EINECS: 213-641-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR