Kaliumpermanganat 0.02M (0.1N), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. standarmäßig volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
474370010
474370010.EA 46.9 EUR
474370010.
Kaliumpermanganat 0.02M (0.1N), erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. standarmäßig volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Dichte: 1
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Merck Index: 13,00774
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance purple-black liquid
Strength 0.0998 to 0.1002 N