Tetrahydro-2-pyrimidinone 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N'-Trimethyleneurea, Propyleneurea
474570500
474570500.EA 69.4 EUR
474570500.
Tetrahydro-2-pyrimidinone 98+%
Tetrahydro-2-pyrimidinone
Formel: C₄H₈N₂O
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 339°C (760mmHg)
Flammpunkt: 158°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014593
CAS-Nummer: 1852-17-1
EINECS: 217-443-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 264°C to 268°C