Entrectinib 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
474611000
474611000.EA 229 EUR
474611000.
Entrectinib 98%
Entrectinib
Formel: C₃₁H₃₄F₂N₆O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28129099
CAS-Nummer: 1108743-60-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %