Erdafitinib 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N1-(3,5-dimethoxyphenyl)-N2-isopropyl-N1-(3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)quinoxalin-6-yl)ethane-1,2-diamine, JNJ-42756493
474621000
474621000.EA 229 EUR
474621000.
Erdafitinib 98+%
Erdafitinib
Formel: C₂₅H₃₀N₆O₂
Molecular Weight: 446,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12352005
CAS-Nummer: 1346242-81-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 136°C to 141°C