Fedratinib (TG101348) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(tert-Butyl)-3-((5-methyl-2-((4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)benzenesulphonamide, Fedratinib, SAR-302503
474641000
474641000.EA
257
EUR
474641000.
Fedratinib (TG101348) 98%
Fedratinib (TG101348)
Formel:
C₂₇H₃₆N₆O₃S Molecular Weight: 524,7 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12922515 CAS-Nummer: 936091-26-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |