Gilteritinib 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Ethyl-3-((3-methoxy-4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl)phenyl)amino)-5-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)pyrazine-2-carboxamide, ASP 2215
474651000
474651000.EA
229
EUR
474651000.
Gilteritinib 98%
Gilteritinib
Formel:
C₂₉H₄₄N₈O₃ Molecular Weight: 552,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28144685 CAS-Nummer: 1254053-43-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |