Momelotinib 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Cyanomethyl)-4-(2-((4-morpholinophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)benzamide, CYT387
474681000
474681000.EA
141
EUR
474681000.
Momelotinib 97%
Momelotinib
Formel:
C₂₃H₂₂N₆O₂ Molecular Weight: 414,5 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16038899 CAS-Nummer: 1056634-68-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |