Ponatinib 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(2-Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide, 3-(Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, AP24534

474721000
474721000.EA 253 EUR
474721000.
Ponatinib 98+%
Ponatinib
Formel: C₂₉H₂₇F₃N₆O
Molecular Weight: 532.56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17215203
CAS-Nummer: 943319-70-8
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance white to yellow crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR