β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) ≥99% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), ULTROL®, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem

475893-1 475893-100
475893-1EA 768 EUR
475893-1 475893-100
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) ≥99% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), ULTROL®, Millipore®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)

A zwitterionic buffer useful in the pH range of 5.5 – 6.5, has a pKa of 6.10 at 25 °C.


  • Hygroscopic

Formel: C₆H₁₃NO₄S
Schmelzpunkt: 316 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR