MOPS-Na, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat, MOPS Natriumsalz, 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz
475899-100
475899-100EA
155
EUR
475899-100
MOPS-Na, Millipore®
MOPS-Na
Formel:
C₇H₁₄NNaO₄S Molecular Weight: 231.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064350 CAS-Nummer: 71119-22-7 EINECS: 428-420-3 |