Umkehr-Phasen-Mischung 2; zertifiziertes Referenzmaterial 2, Supelco®
Lieferant: Merck
47641-U
47641-UEA 72.7 EUR
47641-U
Umkehr-Phasen-Mischung 2; zertifiziertes Referenzmaterial 2, Supelco®
Standards Gaschromatographie-Standards
Analyten:
Diethyltoluamid 600 μg/ml; Phenol 700 μg/ml; Toluol 4000 μg/ml; Uracil 5 μg/ml
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.