Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Lieferant: Merck
Synonyme: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
47775
47775.EA 60.2 EUR
47775.
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172.19 g/mol
MDL: MFCD00001681
CAS-Nummer: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4abf21c8c7b87ecc5d76f06c49fe58f257df124&vid=0cc46e2c7abff807e6e91dbb65784b9b0dce6ea8&prid=web&clid=SAPDAM