1,2,3-Trichlorpropan
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlorhydrin, Glycerintrichlorhydrin
47794
47794.EA 59.4 EUR
47794.
1,2,3-Trichlorpropan
1,2,3-Trichlorpropan
Formel: ClH₂CCHClCH₂Cl
Molecular Weight: 147,43 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14,7 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000946
CAS-Nummer: 96-18-4
EINECS: 202-486-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f74f2fe9d800d470faf296e629499c65fd3d966&vid=6f74f2fe9d800d470faf296e629499c65fd3d966&prid=web&clid=SAPDAM