Lagergefäß für Kryotechnik, ARPEGE CryoMemo, Air Liquide
Lieferant: Air Liquide
ARPEGE55NL103 ARPEGE70NG102 ARPEGE70NG103 ARPEGE70NL1 ARPEGE70NL101 ARPEGE70NL102 ARPEGE70NL103 ARPEGE75NL1 ARPEGE75NL101 ARPEGE75NL103 ARPEGE55NL1 ARPEGE75NL102 ARPEGE170NG103 ARPEGE55NL102 ARPEGE170NG102 ARPEGE55NL101 ARPEGE170NL1 ARPEGE170NL101 ARPEGE170NL102 ARPEGE170NL103 ARPEGE40NL1 ARPEGE40NL101 ARPEGE140NL103 ARPEGE110NG103 ARPEGE110NG102 ARPEGE110NL1 ARPEGE110NL101 ARPEGE110NL102 ARPEGE110NL103 ARPEGE140NG102 ARPEGE140NG103 ARPEGE140NL1 ARPEGE140NL101 ARPEGE140NL102
479-1786EA 8932.08 EUR
479-1786 478-0752 478-0753 479-1787 478-0754 478-0755 478-0756 479-1788 479-1789 479-1791 479-1783 479-1790 478-0747 479-1785 478-0746 479-1784 479-1781 478-0748 478-0749 478-0750 479-1782 478-0751 478-0745 478-0737 478-0736 479-1779 478-0738 478-0739 478-0740 478-0741 478-0742 479-1780 478-0743 478-0744
Lagergefäß für Kryotechnik, ARPEGE CryoMemo, Air Liquide
Dewars und Kryogefäße
Diese Gefäße sind für die Langzeitlagerung biologischer Proben in Pailletten, Kryo-Röhrchen und Beuteln konzipiert. Eine Vielzahl elektronischer Optionen bei allen Modellen Rack- oder Kanister-Aufbewahrungssysteme für die Proben.
Aus Aluminium und Verbundwerkstoffen hergestellt.
  • Geringes Gewicht und lange Haltezeit
  • Optimale Sicherheit: Ein System, das entwickelt wurde, um jede Aufbewahrungsbox an ihrem Platz im Regal zu sichern und zu halten
  • Füllstandsanzeige in % und Temperatur in °C oder °F verbunden mit einfachem Zugriff auf alle Parameter der Behälter (Füllstandslimit hoch und niedrig, Alarmwerte...)
  • Visuelle, akustische und grafische Alarme
  • RS485-Ausgang und 4-20 sind standardmäßig für die Rückverfolgbarkeit verfügbar
  • Die Steuerung wird mit zwei Temperatursensoren gesichert und eine dritte Position ist für einen zusätzlichen Sensor verfügbar
  • Sicherheitsbefüllung in der Standardversion: Bei der Gasversion kommen die Proben niemals mit flüssigem Stickstoff in Kontakt
  • Alle ARPEGE CryoMemo, die mit einer automatischen Befüllung ausgestattet sind, bieten die Möglichkeit, die Befüllung mehrerer Behälter einzurichten, dieses System stellt die Befüllung aller Behälter auf Anforderung eines von ihnen sicher
  • Einfache Wartung dank des neuen Füllblocks
  • Sechs Jahre Garantie auf die Vakuumeinheit
Flüssigphase: Die Proben werden in Flüssigstickstoff gelagert.
Gasphase: Die Proben werden in Stickstoffdampf gelagert.
ARPEGE CryoMemo: Benutzerfreundliche Schnittstelle, ergonomisch, mit intuitivem Menü für einen einfachen Zugriff auf alle Daten.
Standards: Entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EEC Static für Medizinprodukte.
Lieferumfang: Die Gefäße werden mit Sicherheitsdeckel (mit Verriegelung) geliefert, jedoch ohne Gestelle im Inneren, die je nach Bedarf separat bestellt werden müssen.
Bitte beachten Hinweis: Es besteht die Möglichkeit des Upgrades von einem ARPEGE ohne Elektronik auf ein CRYOMEMO electronic. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.